Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthyl-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1052-5G
TCIAH1052-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAH1052-5G
4-Méthyl-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthyl-2-pyridone


Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 309°C
Point de fusion: 130°C
Numéro MDL: MFCD00134298
Numéro CAS: 13466-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14741c0112e70d2dea87bb6cfda82e48812e2334&vid=14741c0112e70d2dea87bb6cfda82e48812e2334&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité