(4-Hydroxyphenyl)diphenyl methanol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxytrityl Alcohol, 4-(Hydroxydiphenylmethyl)phenol
H1059-1G
TCIAH1059-1GEA 214 EUR InStock
TCIAH1059-1G
(4-Hydroxyphenyl)diphenyl methanol ≥98.0% (par HPLC)
(4-Hydroxyphenyl)diphenyl methanol
Formule: C₁₉H₁₆O₂
MW: 276,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00973626
Numéro CAS: 15658-11-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité