Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

H1063-5G
TCIAH1063-5GEA 189 EUR InStock
TCIAH1063-5G
4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)phénol


Formule: C₁₀H₁₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD06797109
Numéro CAS: 103661-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité