Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadécane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1070-100MG
TCIAH1070-100MGEA 402 EUR InStock
TCIAH1070-100MG
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadécane ≥98.0% (par GC)
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadécane


Formule: C₁₂H₃₀N₆
MW: 258,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042750
Numéro CAS: 296-35-5
EINECS: 206-042-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40bc8c9b0859eacfd718f84c1d70b525bcfd41cd&vid=40bc8c9b0859eacfd718f84c1d70b525bcfd41cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 154.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité