Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluorométhanesulfonate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Hexyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate, 1-Hexyl-3-methylimidazolium triflate

H1100-5G
TCIAH1100-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAH1100-5G
Trifluorométhanesulfonate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Trifluorométhanesulfonate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium


Formule: C₁₁H₁₉F₃N₂O₃S
MW: 316,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427621
Numéro CAS: 460345-16-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité