Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hyaluronate Octasaccharide ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

H1148-1MG
TCIAH1148-1MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAH1148-1MG
Hyaluronate Octasaccharide ≥95.0% (par HPLC)
Hyaluronate Octasaccharide


Formule: C₅₆H₈₆N₄O₄₅
MW: 1535,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 57323-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
TOF-MS to pass test
NMR to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité