Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Hexyl-1,3-dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2-thione ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

H1163-1G
TCIAH1163-1GEA 380 EUR InStock
TCIAH1163-1G
5-Hexyl-1,3-dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2-thione ≥98.0% (par HPLC)
5-Hexyl-1,3-dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2-thione


Formule: C₁₀H₁₄S₅
MW: 294,52 g/mol
Numéro CAS: 202126-51-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité