Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1164-25G
TCIAH1164-25GEA 137 EUR InStock
TCIAH1164-25G
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide


Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Numéro CAS: 19243-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité