Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxy-2-méthylpropanamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

H1181-25G
TCIAH1181-25GEA 167 EUR InStock
TCIAH1181-25G
2-Hydroxy-2-méthylpropanamide ≥98.0% (sur base azote total)
2-Hydroxy-2-méthylpropanamide


Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD08063365
Numéro CAS: 13027-88-8
EINECS: 235-890-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 96.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité