Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethanol

H1189-1G
TCIAH1189-1GEA 560 EUR InStock
TCIAH1189-1G
(S)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥95.0% (par GC)
(S)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane


Formule: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD02682967
Numéro CAS: 32233-43-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité