Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxythiophénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1196-5G
TCIAH1196-5GEA 153 EUR InStock
TCIAH1196-5G
3-Hydroxythiophénol ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxythiophénol


Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 17°C
Densité: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD01317829
Numéro CAS: 40248-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0da096065a02a9d9f65a7fad78fd4b8e98ede8d8&vid=0da096065a02a9d9f65a7fad78fd4b8e98ede8d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité