Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3R,4R)-1-Benzyl-4-hydroxy-3-pyrrolidinemethanol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1200-200MG
TCIAH1200-200MGEA 392 EUR InStock
TCIAH1200-200MG
(3R,4R)-1-Benzyl-4-hydroxy-3-pyrrolidinemethanol ≥96.0% (par GC)
(3R,4R)-1-Benzyl-4-hydroxy-3-pyrrolidinemethanol


Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Numéro MDL: MFCD10567193
Numéro CAS: 253129-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +28.0 to +37.0 deg (C=1, methanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité