Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 1 mol/L dans l'eau

Fournisseur: TCI
Danger

H1202-500ML
TCIAH1202-500MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1202-500ML
Acide chlorhydrique 1 mol/L dans l'eau
Acide chlorhydrique


Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfa15a11641dfca8a340e639cc7d001a3a25822b&vid=34eb3a73204628025edf1e5cfddca0c7e16a2067&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.95 to 1.05 mol/L

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité