Acide chlorhydrique 2 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
H1203-500ML
TCIAH1203-500MLEA 0 EUR InStock
TCIAH1203-500ML
Acide chlorhydrique 2 mol/L dans l'eau
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbd3f6058e9b93d5fcba6ad8a380092fc0fa89e4&vid=11d7e822f2863b4933e222fb0bcb0ff7f2fd95f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization Titration) 1.9 to 2.1 mol/L
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité