Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one

H1206-5G
TCIAH1206-5GEA 157 EUR InStock
TCIAH1206-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,1999 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017241
Numéro CAS: 20628-06-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dbbd4b0ad3f77113bc995bab503b4e9d8531e88&vid=9dbbd4b0ad3f77113bc995bab503b4e9d8531e88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité