Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide iodhydrique 57%

Fournisseur: TCI
Danger

H1221-300ML
TCIAH1221-300MLEA 105 EUR InStock
TCIAH1221-300ML
Acide iodhydrique 57%
Acide iodhydrique


Formule: HI
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
ONU: 1787
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04776
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) min. 57.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité