Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1225-5G
TCIAH1225-5GEA 178 EUR InStock
TCIAH1225-5G
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde


Formule: C₁₃H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00192477
Numéro CAS: 63149-33-7
EINECS: 263-966-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité