Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-hydroxynicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid

H1226-5G
TCIAH1226-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAH1226-5G
Acide 5-hydroxynicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-hydroxynicotinique


Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 299°C
Numéro MDL: MFCD00129117
Numéro CAS: 27828-71-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d11ac78f4f3823eaa41308691770ba10fd5055c&vid=1d11ac78f4f3823eaa41308691770ba10fd5055c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité