Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)benzimidazole, 2-Benzimidazolemethanol, (2-Benzimidazolyl)methanol

H1229-5G
TCIAH1229-5GEA 123 EUR InStock
TCIAH1229-5G
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol


Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014560
Numéro CAS: 4856-97-7
EINECS: 225-451-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité