Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H-Heptadécafluorononane-1-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H1232-5G
TCIAH1232-5GEA 55 EUR InStock
TCIAH1232-5G
1H,1H-Heptadécafluorononane-1-ol ≥97.0% (par GC)
1H,1H-Heptadécafluorononane-1-ol


Formule: C₉H₃F₁₇O
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00153183
Numéro CAS: 423-56-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=311c5ab991cc5664973419169581cd3bdedf6fac&vid=311c5ab991cc5664973419169581cd3bdedf6fac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité