Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Hydroxyflavone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1238-1G
TCIAH1238-1GEA 131 EUR InStock
TCIAH1238-1G
5-Hydroxyflavone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Hydroxyflavone


Formule: C₁₅H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00016944
Numéro CAS: 491-78-1
EINECS: 207-743-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df874680a491922fe84faae3c5b4b7f7b7fc5bcf&vid=df874680a491922fe84faae3c5b4b7f7b7fc5bcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité