Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de (2-hydroxybenzyl)triphénylphosphonium ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1240-5G
TCIAH1240-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAH1240-5G
Bromure de (2-hydroxybenzyl)triphénylphosphonium ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (2-hydroxybenzyl)triphénylphosphonium


Formule: C₂₅H₂₂BrOP
MW: 449,34 g/mol
Point de fusion: 243°C
Numéro MDL: MFCD00011902
Numéro CAS: 70340-04-4
EINECS: 274-574-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aecd2a5e135843f59f38b2b06f32f55184ee525c&vid=aecd2a5e135843f59f38b2b06f32f55184ee525c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité