Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaphénylcyclotrisiloxane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1248-5G
TCIAH1248-5GEA 253 EUR InStock
TCIAH1248-5G
Hexaphénylcyclotrisiloxane ≥96.0% (par GC)
Hexaphénylcyclotrisiloxane


Formule: C₃₆H₃₀O₃Si₃
MW: 594,89 g/mol
Point d'ébullition: 300°C
Numéro MDL: MFCD00023110
Numéro CAS: 512-63-0
EINECS: 208-145-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90496ee6ab6d0b5f5bd56372c3dcfe9644343152&vid=90496ee6ab6d0b5f5bd56372c3dcfe9644343152&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité