Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[(S)-1-Hydroxyethyl]pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1263-1G
TCIAH1263-1GEA 128 EUR InStock
TCIAH1263-1G
2-[(S)-1-Hydroxyethyl]pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-[(S)-1-Hydroxyethyl]pyridine


Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Point de fusion: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795465
Numéro CAS: 59042-90-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -32.0 deg (C=1, Toluene)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité