Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hexyl-6-phénylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1265-1G
TCIAH1265-1GEA 229 EUR InStock
TCIAH1265-1G
2-Hexyl-6-phénylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hexyl-6-phénylpyridine


Formule: C₁₇H₂₁N
MW: 239,36 g/mol
Numéro CAS: 499158-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité