Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H1270-5G
TCIAH1270-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAH1270-5G
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol


Formule: C₁₃H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD01632581
Numéro CAS: 77301-42-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a019e31a70e1f2269652fdb082a1cc38580bd977&vid=a019e31a70e1f2269652fdb082a1cc38580bd977&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité