Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5-trithiane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trithioacetone

H1278-5G
TCIAH1278-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAH1278-5G
2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5-trithiane ≥98.0% (par GC)
2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5-trithiane


Formule: C₉H₁₈S₃
MW: 222,42 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00066341
Numéro CAS: 828-26-2
EINECS: 212-582-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité