Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté

Fournisseur: TCI
Danger

H1287-1G
TCIAH1287-1GEA 101 EUR InStock
TCIAH1287-1G
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté


Formule: H₂PtCl₆·6H₂O
Point de fusion: 150 °C
Densité: 2,434 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149910
Numéro CAS: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
ONU: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07609
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51d56680ce67d26c48cc908c9985c5b3474aa105&vid=51d56680ce67d26c48cc908c9985c5b3474aa105&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Content (Platinum) 37.3 to 38.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité