Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+/-)-exo-6-Hydroxytropinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: exo-6-Hydroxytropinone, (1R,5R,6S)-rel-6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, (+/-)-exo-6-Hydroxy-3-tropanone, (+/-)-exo-6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one

H1289-1G
TCIAH1289-1GEA 240 EUR InStock
TCIAH1289-1G
(+/-)-exo-6-Hydroxytropinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(+/-)-exo-6-Hydroxytropinone


Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135648
Numéro CAS: 5932-53-6
EINECS: 227-677-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Specific rotation -1.0 to +1.0 deg (C=1, water)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité