Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4-Hydroxybenzyl)-2,4-thiazolidinedione ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(4-Hydroxybenzyl)thiazolidine-2,4-dione

H1299-100MG
TCIAH1299-100MGEA 130 EUR InStock
TCIAH1299-100MG
5-(4-Hydroxybenzyl)-2,4-thiazolidinedione ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(4-Hydroxybenzyl)-2,4-thiazolidinedione


Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00754499
Numéro CAS: 74772-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité