Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)

Fournisseur: TCI
Attention

H1317-200MG
TCIAH1317-200MGEA 161 EUR InStock
TCIAH1317-200MG
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)


Formule: C₇₂H₆₁P₄Rh
Numéro MDL: MFCD00015867
Numéro CAS: 18284-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Rhodium 8.40 to 9.40 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité