Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+/-)-cis-6-Hydroxy-1-methylbicyclo[4.3.0]nonane-2,7-dione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (+/-)-cis-Hexahydro-7a-hydroxy-3a-methyl-1H-indene-1,4(2H)-dione

H1318-50MG
TCIAH1318-50MGEA 340 EUR InStock
TCIAH1318-50MG
(+/-)-cis-6-Hydroxy-1-methylbicyclo[4.3.0]nonane-2,7-dione ≥98.0% (par GC)
(+/-)-cis-6-Hydroxy-1-methylbicyclo[4.3.0]nonane-2,7-dione


Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Numéro CAS: 1192178-33-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité