Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Hydroxy-3-[1-(phenylthio)methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]benzamide ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

H1340-5MG
TCIAH1340-5MGEA 185 EUR InStock
TCIAH1340-5MG
N-Hydroxy-3-[1-(phenylthio)methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]benzamide ≥96.0% (par HPLC)
N-Hydroxy-3-[1-(phenylthio)methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]benzamide


Formule: C₁₆H₁₄N₄O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1316652-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.30 to 18.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité