Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258) ≥98.0% (par HPLC) colorant fluorescent, pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bisbenzimide H 33258, 4-(5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)phenol trihydrochloride, 2'-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bibenzimidazole trihydrochloride hydrate

H1343-25MG
TCIAH1343-25MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAH1343-25MG
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258) ≥98.0% (par HPLC) colorant fluorescent, pour recherche biochimique
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)


Formule: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O
MW: 533,88 g/mol (anhy)
Point de fusion: 280°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d107bcc7f00eab19f8fb43094bd91db96073c4f4&vid=579a361e92803b7ec38cd97148734ad76223a0db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water (Vaporization methoed) max. 20.0 %
DNA staining test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité