Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Morpholinopropanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1355-25G
TCIAH1355-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAH1355-25G
3-Morpholinopropanol ≥98.0% (par GC)
3-Morpholinopropanol


Formule: C₇H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 241°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD01713533
Numéro CAS: 4441-30-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fd3cbae9490d0b532e7835cd8f036218b9c3f84&vid=5fd3cbae9490d0b532e7835cd8f036218b9c3f84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité