Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadécyltriméthoxysilane ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1376-25G
TCIAH1376-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAH1376-25G
Hexadécyltriméthoxysilane ≥85.0% (par GC)
Hexadécyltriméthoxysilane


Formule: C₁₉H₄₂O₃Si
Point d'ébullition: 155°C
Point d'éclair: 165°C
Numéro MDL: MFCD00069149
Numéro CAS: 16415-12-6
EINECS: 240-464-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2aff5f5d192c624d8bb37015d6f4c298eecf11e&vid=e2aff5f5d192c624d8bb37015d6f4c298eecf11e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité