Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(2-Hydroxyethyl)amino-o-cresol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-((2-Hydroxyethyl)amino)-2-methylphenol, 5-(2-Hydroxyethyl)amino-2-methylphenol

H1381-25G
TCIAH1381-25GEA 109 EUR InStock
TCIAH1381-25G
5-(2-Hydroxyethyl)amino-o-cresol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-(2-Hydroxyethyl)amino-o-cresol


Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD01707346
Numéro CAS: 55302-96-0
EINECS: 259-583-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dba7994af9551bb03197a8e615d0f71ea61fa82&vid=0dba7994af9551bb03197a8e615d0f71ea61fa82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité