Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Hydroxy-N'-phenyloctanediamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1-Hydroxy-N8-phenyloctanediamide, Suberoylanilide Hydroxamic Acid, Vorinostat

H1388-200MG
TCIAH1388-200MGEA 194 EUR InStock
TCIAH1388-200MG
N-Hydroxy-N'-phenyloctanediamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Hydroxy-N'-phenyloctanediamide


Formule: C₁₄H₂₀N₂O₃
MW: 264,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00945317
Numéro CAS: 149647-78-9
Merck Index: 14,10034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9cd410bc6b415bb3678d9bbbf294ae188042174&vid=a9cd410bc6b415bb3678d9bbbf294ae188042174&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité