Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodo-3-pyridone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-iodopyridine

H1396-1G
TCIAH1396-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH1396-1G
2-Iodo-3-pyridone ≥98.0% (par GC)
2-Iodo-3-pyridone


Formule: C₅H₄INO
MW: 221,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023421
Numéro CAS: 40263-57-8
EINECS: 254-864-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83fd4ea95b709440097f89ca522af4ddb75409fd&vid=83fd4ea95b709440097f89ca522af4ddb75409fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité