Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methylumbelliferone-3-acetic Acid, 2-(7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetic acid

H1398-100MG
TCIAH1398-100MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAH1398-100MG
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid


Formule: C₁₂H₁₀O₅
MW: 234,21 g/mol
Point de fusion: 268°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467589
Numéro CAS: 5852-10-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=482314a753a3f0c25b2f75b648555a6122eec300&vid=482314a753a3f0c25b2f75b648555a6122eec300&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité