Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Hydroxyazobenzene-4-carboxylic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic Acid

H1400-200MG
TCIAH1400-200MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAH1400-200MG
4'-Hydroxyazobenzene-4-carboxylic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4'-Hydroxyazobenzene-4-carboxylic acid hydrate


Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD12198372
Numéro CAS: 2497-38-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=321a6ae74dd32268d4ca4d3fa4feb8ad138d260f&vid=321a6ae74dd32268d4ca4d3fa4feb8ad138d260f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water max. 1.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité