Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Heptadecanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H1401-1G
TCIAH1401-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAH1401-1G
9-Heptadecanol ≥95.0% (par GC)
9-Heptadecanol


Formule: C₁₇H₃₆O
Numéro MDL: MFCD00046734
Numéro CAS: 624-08-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=821856b62bde4af0f7385ad8f813c2dd7530209a&vid=821856b62bde4af0f7385ad8f813c2dd7530209a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité