Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1406-1G
TCIAH1406-1GEA 116 EUR InStock
TCIAH1406-1G
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD06801325
Numéro CAS: 216766-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61803c153208a4667c60033c782ed1e300f4d3bd&vid=61803c153208a4667c60033c782ed1e300f4d3bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité