Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilacyclopenta-2,4-diene

H1413-1G
TCIAH1413-1GEA 145 EUR InStock
TCIAH1413-1G
1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilole ≥98.0% (par GC)
1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilole


Formule: C₄₀H₃₀Si
MW: 538,77 g/mol
Numéro CAS: 752-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=891821f9042befaecc76ba17c0e6a6caa33544ea&vid=891821f9042befaecc76ba17c0e6a6caa33544ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité