Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

H1427-200MG
TCIAH1427-200MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAH1427-200MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline


Formule: C₅H₅F₆NO₂
Numéro MDL: MFCD00014349
Numéro CAS: 16063-80-2
EINECS: 240-207-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7e5d1f4afca624674064b5f44e377ad025bcdaa&vid=e7e5d1f4afca624674064b5f44e377ad025bcdaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité