Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Isoquinoléinol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1451-1G
TCIAH1451-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAH1451-1G
3-Isoquinoléinol ≥98.0% (par GC)
3-Isoquinoléinol


Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 194°C
Numéro MDL: MFCD00075524
Numéro CAS: 7651-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d3dcae66f15a9d2de06aeb632f1188f18ec8a1b&vid=9a992a16b5eeda728f6744b2ba9f01f863525829&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité