Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl)phosphonic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl)phosphonic acid, (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)phosphonic acid

H1459-200MG
TCIAH1459-200MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAH1459-200MG
(1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl)phosphonic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
(1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl)phosphonic acid


Formule: C₁₀H₆F₁₇O₃P
MW: 528,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD19105612
Numéro CAS: 80220-63-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4bb80850bafd814b7c8ac811e7b9929db6c8a96&vid=f4bb80850bafd814b7c8ac811e7b9929db6c8a96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité