Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-(trimethylsilyloxy)trisiloxane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyltris(trimethylsilyloxy)silane, 1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxane

H1460-25G
TCIAH1460-25GEA 44 EUR InStock
TCIAH1460-25G
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-(trimethylsilyloxy)trisiloxane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-(trimethylsilyloxy)trisiloxane


Formule: C₁₅H₃₂O₃Si₄
MW: 372,76 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 127°C
Numéro MDL: MFCD00053665
Numéro CAS: 2116-84-9
EINECS: 218-320-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82269606d3dc0f89bebd5c76d08d694293b36d28&vid=82269606d3dc0f89bebd5c76d08d694293b36d28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité