Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-10-hydroxycamptothecin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-HCPT, (S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxycamptothecin

H1463-1G
TCIAH1463-1GEA 170 EUR InStock
TCIAH1463-1G
(S)-10-hydroxycamptothecin ≥98.0% (par HPLC)
(S)-10-hydroxycamptothecin


Formule: C₂₀H₁₆N₂O₅
MW: 364,35 g/mol
Point de fusion: 267°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093100
Numéro CAS: 19685-09-7
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité