Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Hydrazinobenzyl)-1H-1,2,4-triazole dihydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1467-200MG
TCIAH1467-200MGEA 55 EUR InStock
TCIAH1467-200MG
1-(4-Hydrazinobenzyl)-1H-1,2,4-triazole dihydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(4-Hydrazinobenzyl)-1H-1,2,4-triazole dihydrochloride


Formule: C₉H₁₁N₅·₂HCl
Numéro MDL: MFCD06795497
Numéro CAS: 212248-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a835ae2e08b607b09540be856692af03d949bae&vid=4a835ae2e08b607b09540be856692af03d949bae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité